Learn More
2-Cyclohexyl-4,6-dinitrophénol, TRC
Code produit 30006945
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30006945 100 mg 100mg
30004575 500 mg 500mg
30006783 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30006945 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC990029100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 131-89-5
Formule moléculaire C12 H14 N2 O5
Poids moléculaire (g/mol) 266.25
Synonyme 2-Cyclohexyl-4,6-dinitrophenol, 2,4-Dinitro-6-cyclohexylphenol, 4,6-Dinitro-o-cyclohexylphenol, DN, DN (pesticide), DN 1, DNOCHP, Dinex, Dry Mix No. 1, NSC 403662, NSC 7739, SN 46
Nom IUPAC 2-cyclohexyl-4,6-dinitrophénol
SMILES Oc1c(cc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C2CCCCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Cyclohexyl-4,6-dinitrophenol
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H14N2O5/c15-12-10(8-4-2-1-3-5-8)6-9(13(16)17)7-11(12)14(18)19/h6-8,15H,1-5H2
Poids de la formule 266.0903