Learn More
2-Cyclohexyléthylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397549
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397549 1 g 1g
11307559 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11397549 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27987.03
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4442-85-7 | C8H17N | 127.23 g/mol
In the resolution system of (RS)-1-cyclohexylethylamine (CHEA) with (S)-mandelic acid (MA), the DCR (dielectrically controlled resolution) phenomenon was clearly observed.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Dans le système de résolution de (RS)-1-cyclohexylethylamine (CHEA) avec de l’acide (S)-mandélique (MA), le phénomène DCR (résolution contrôlée diélectriquement) a été clairement observé.
Remarques
Sensible à l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker loin des agents oxydants forts, et de l’air. Protégez-la de la lumière directe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4442-85-7
Formule moléculaire C8H17N
Poids moléculaire (g/mol) 127.23
Numéro MDL MFCD00058668
Clé InChI HFACYWDPMNWMIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-cyclohexylethylamine, 2-cyclohexyl-ethylamine, cyclohexaneethanamine, cyclohexaneethylamine, 2-cyclohexylethan-1-amine, cyclohexaneethanamine 9ci, 2-aminoethylcyclohexane, ethylamine, 2-cyclohexyl, chembl19428, 2-cyclohexylethyl amine hydrochloride
CID PubChem 20509
Nom IUPAC 2-cyclohexyléthanamine
SMILES NCCC1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Cyclohexylethylamine
Quantité 1 g
Numéro UN UN2735
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 127.23
Pourcentage de pureté 97%