Learn More
Ester de pinacol d’acide 2-cyclohexyléthylboronique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15434047
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15434047 5 g 5g
15424047 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15434047 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31156.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 167692-95-7 | C14H27BO2 | 238.178 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 167692-95-7
Formule moléculaire C14H27BO2
Poids moléculaire (g/mol) 238.178
Numéro MDL MFCD12546193
Clé InChI LDKDGYZAIIKCGK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-cyclohexylethylboronic acid pinacol ester, 2-2-cyclohexylethyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-cyclohexylethylboronicacid
CID PubChem 15259990
Nom IUPAC 2-(2-cyclohexyléthyl)-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCC2CCCCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Cyclohexylethylboronic acid pinacol ester
Quantité 5 g
Poids de la formule 238.18
Pourcentage de pureté 96%