Learn More
2-Cyclohexylidene-cyclohexanone, TRC
Code produit 30368539
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
Conditionnement:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30368539 250 mg -
30367244 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30368539 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC995700250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 12-10-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1011-12-7
Formule moléculaire C12H18O
Poids moléculaire (g/mol) 178.27
Synonyme 2-Cyclohexylidenecyclohexanone, Dianon, Bicyclohexyliden-2-one
Nom IUPAC 2-cyclohexylidenecyclohexan-1-one
SMILES O=C1CCCCC1=C2CCCCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Cyclohexylidene-cyclohexanone
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H18O/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H2
Poids de la formule 178.1358