Learn More
2-Cyclohexylpropan-1-amine, TRC
Code produit 30365147
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30365147 100 mg 100mg
30355278 10 mg 10mg
30367874 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30365147 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC988543100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103254-49-5
Formule moléculaire C9H19N
Poids moléculaire (g/mol) 141.25
Nom IUPAC 2-cyclohexylpropan-1-amine
SMILES CC(CN)C1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Cyclohexylpropan-1-amine
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H19N/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9/h8-9H,2-7,10H2,1H3
Poids de la formule 141.1517