Learn More
Acide 2-cyclohexylvinylboronique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Cyclohexylvinylboronic Acid |
| CAS | 37490-33-8 |
| Formule moléculaire | C8H15BO2 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | B-[(1E)-2-Cyclohexylethenyl]boronic Acid, (E)-(2-Cyclohexylvinyl)boronic Acid, (E)-(2-Cyclohexylvinyl)boronic Acid, trans-(2-Cyclohexylethenyl)boronic Acid, trans-2-Cyclohexylvinylboronic Acid, [(1E)-2-Cyclohexylethenyl]-boronic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H15BO2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h6-8,10-11H,1-5H2/b7-6+ |
| SMILES | OB(O)\C=C\C1CCCCC1 |
| Nom IUPAC | [(E)-2-cyclohexylétényl]acide boronique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 154.01 |
| Poids de la formule | 154.1165 |