Learn More
2-Cyclopentyloxypyridine-5-carboxaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11414590
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11414590 1 g 1g
11424590 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11414590 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50128.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 916792-14-8 | Molecular Formula: C11H13NO2 | Molecular Weight: 191.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 916792-14-8
Formule moléculaire C11H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 191.23
Numéro MDL MFCD08060943
Clé InChI NQJPWJIUEZZENP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-cyclopentyloxypyridine-5-carboxaldehyde, 6-cyclopentyloxy nicotinaldehyde, 6-cyclopentyloxy pyridine-3-carbaldehyde, 6-cyclopentyl-oxy pyridine-3-carbaldehyde, 6-cyclopentyloxypyridine-3-carboxaldehyde
CID PubChem 42553151
Nom IUPAC 6-cyclopentyloxypyridine-3-carbalaldéhyde
SMILES C1CCC(C1)OC2=NC=C(C=C2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Cyclopentyloxypyridine-5-carboxaldehyde
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 191.23
Pourcentage de pureté 98%