Learn More
2-cyclopentylphénol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10623215 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10623215 1 g Flacon en verre 1g
10516104 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10623215 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 426510010
 Article restreint
Expédition estimée: 29-04-2027
Ajouter au panier
CAS: 1518-84-9 | C11H14O | 162.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1518-84-9
Formule moléculaire C11H14O
Poids moléculaire (g/mol) 162.23
Numéro MDL MFCD00009952
Clé InChI JHEKSKQMOBLXQS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenol, 2-cyclopentyl, 2-cyclopentyl-phenol, o-cyclopentylphenol, o-cyclopentyl-phenol, 2-cyclopentyl phenol, acmc-20anxa, phenol, o-cyclopentyl, 2-cyclopentylphenol, o-cyclopentyl, 2-cyclopentylphenol, technical grade
CID PubChem 80285
Nom IUPAC 2-cyclopentylphenol
SMILES OC1=CC=CC=C1C1CCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Cyclopentylphenol
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 36°C
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 148°C to 150°C (18.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 162.23
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Cyclopentylphenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.