Learn More
2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophényl)quinoline-3-carbaldehyde, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)quinoline-3-carbaldehyde |
| CAS | 121660-37-5 |
| Formule moléculaire | C19H14FNO |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2-Cyclopropyl-3-formyl-4-(4-fluorophenyl)quinoline, 2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)quinoline-3-carboxaldehyde, 4-(4-Fluorophenyl)-2-cyclopropylquinoline-3-carboxaldehyde |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H14FNO/c20-14-9-7-12(8-10-14)18-15-3-1-2-4-17(15)21-19(13-5-6-13)16(18)11-22/h1-4,7-11,13H,5-6H2 |
| SMILES | Fc1ccc(cc1)c2c(C=O)c(nc3ccccc23)C4CC4 |
| Nom IUPAC | 2-cyclopropyl-4-(4-fluorophényl)quinoline-3-carbaldehyde |
| Poids moléculaire (g/mol) | 291.32 |
| Poids de la formule | 291.1059 |