Learn More
2-cyclopropyl-L-glycine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15492619
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15492619
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H65755.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 49606-99-7 | C5H9NO2 | 115.13 g/mol
2-Cyclopropyl-L-glycine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-cyclopropyl-L-glycine est une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l’éthanol.
Remarques
Stocker à 4°C. Incompatible avec la chaleur et les agents oxydants. Protège de la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 49606-99-7
Formule moléculaire C5H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 115.13
Numéro MDL MFCD06659116
Clé InChI BUSBCPMSNBMUMT-BYPYZUCNSA-N
Synonyme l-cyclopropylglycine, s-2-amino-2-cyclopropylacetic acid, h-cyclopropyl-gly-oh, 2-cyclopropyl-l-glycine, l-cyclopropyl glycine, 2s-2-amino-2-cyclopropylacetic acid, s-amino-cyclopropyl-acetic acid, alpha-cyclopropylglycine, s-amino cyclopropyl acetic acid
CID PubChem 1501944
SMILES [NH3+][C@@H](C1CC1)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Cyclopropyl-L-glycine
Couleur Blanc
Beilstein 5728866
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in ethanol.
Nom IUPAC (2S)-2-azaniumyl-2-cyclopropylacetate
Quantité 1 g
Poids de la formule 115.13
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Cristalline