Learn More
2-(Cyclopropylméthoxy)pyridine-3-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11424520
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11424520 5 g 5g
11414520 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11424520 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50091.06
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 902835-88-5 | C10H11NO2 | 177.203 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 902835-88-5
Formule moléculaire C10H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 177.203
Numéro MDL MFCD07781136
Clé InChI AEOXNPSSZSDLDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-cyclopropylmethoxy nicotinaldehyde, 2-cyclopropylmethoxy pyridine-3-carbaldehyde, 2-cyclopropylmethoxy pyridine-3-carboxaldehyde, 2-cyclopropylmethoxy-pyridine-3-carbaldehyde, 2-cyclopropyl-methoxy pyridine-3-carbaldehyde
CID PubChem 42553129
Nom IUPAC 2-(cyclopropylméthoxy)pyridine-3-carbalaldéhyde
SMILES C1CC1COC2=C(C=CC=N2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Cyclopropylmethoxy)pyridine-3-carboxaldehyde
Quantité 5 g
Poids de la formule 177.2
Pourcentage de pureté 97%