Includes
Précipitant, 250 ml, coprécipitant, 250 ml, solution de cuivre, 50 ml, réactif de couleur A, 2 x 250 ml, réactif de couleur B, 5 ml, BSA standard (2 mg/ml), 5 ml
Conçu pour la détermination précise de la concentration des protéines dans les échantillons préparés pour les techniques d’électrophorèse. Fonctionne par précipitation quantitative des protéines tout en laissant derrière elles des substances interférentes. Le dosage est basé sur la liaison spécifique des ions cuivre aux protéines.
- Fonctionne en présence de SDS 2 %, de DTT 1 %, d’urée 8 M, de thiourée 2 M, de CHAPS 4 %, de Pharmalyte™ 2 % et de tampon IPG 2 %
- Précipite quantitativement les protéines tout en laissant derrière elles des substances interférentes
- Réponse linéaire dans la gamme de 0 à 50 μ g de protéines, avec des volumes d’échantillons de 1 à 50 μl
- Durée du dosage : une heure
Électrophorèse 2D, SDS-PAGE, IEF
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Électrophorèse 2D, SDS-PAGE, IEF |
| Comprend | 250 ml de précipitant, 250 ml de coprécipitant, 50 ml de solution de cuivre, 2 x 250ml de réactif couleur A, 5 ml de réactif couleur B, 5 ml de BSA standard (2 mg/ml) |
| Volume d’échantillon | 1 à 50 mu;l |
| Contenu et stockage | 4° à 8°C |
| Type de produit | Kit Quant 2D |
| Quantité | 500 dosages |
Sécurité et traitement
- 2-D Quant Kit, 500 assays
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans en conformité avec toutes réglementations locales, régionales, nationales, et internationales.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P331-NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium carbonate, Cholan-24-oic acid, 3,12-dihydroxy-, monosodiumsalt, monohydrate, (3.alpha., 5.be