Learn More
2-Débenzoyle Paclitaxel 2-Pentanoate, TRC
Code produit 30134580
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
2.50mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30134580 25 mg 25mg
30135270 2.5 mg 2.50mg
30006922 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134580 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD20450025MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 213767-22-7
Formule moléculaire C45 H55 N O14
Poids moléculaire (g/mol) 833.92
Synonyme Benzenepropanoic acid, β-(benzoylamino)-α-hydroxy-, (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-6,12b-bis(acetyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-12-[(1-oxopentyl)oxy]-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, (αR,βS)-
Nom IUPAC [(1S,2S,3R,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-4,12-diacéthyloxy-15-[(2R,3S)-3-benzamido-2-hydroxy-3-phénylpropanoyl]oxy-1,9-dihydroxy-10,14,17,17-tétraméthyle-11-oxo-6-oxatétracyclo[11.3.03,10.04,7]heptadec-13-en-2-yl] pentanoate
SMILES CCCCC(=O)O[C@H]1[C@@H]2[C@@]3(CO[C@@H]3C[C@H](O)[C@@]2(C)C(=O)[C@H](OC(=O)C)C4=C(C)[C@H](C[C@]1(O)C4(C)C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c5ccccc5)c6ccccc6)OC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Debenzoyl Paclitaxel 2-Pentanoate
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C45H55NO14/c1-8-9-20-32(50)59-39-37-43(7,30(49)21-31-44(37,23-56-31)60-26(4)48)38(52)36(57-25(3)47)33-24(2)29(22-45(39,55)42(33,5)6)58-41(54)35(51)34(27-16-12-10-13-17-27)46-40(53)28-18-14-11-15-19-28/h10-19,29-31,34-37,39,49,51,55H,8-9,20-23H2,1-7H3,(H,46,53)/t29-,30-,31+,34-,35+,36+,37-,39-,43+,44-,45+/m0/s1
Poids de la formule 833.3623