Learn More
2-décanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10642572 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10642572 5 g 5g
10623142 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10642572 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 331600050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1120-06-5 | C10H22O | 158.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1120-06-5
Formule moléculaire C10H22O
Poids moléculaire (g/mol) 158.28
Numéro MDL MFCD00004594
Clé InChI ACUZDYFTRHEKOS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-decanol, 2-hydroxydecane, 2-decyl alcohol, methyl-n-octylcarbinol, decanol-2, methyl-n-octyl carbinol, acmc-1bovc, chembl46477
CID PubChem 14254
Nom IUPAC Décan2-ol
SMILES CCCCCCCCC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Decanol
Note relative au nom 95%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -5°C
Couleur Incolore
Densité 0.8200g/mL
Point d’ébullition 211°C
Point d’éclair 85°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)7CH(OH)CH3
Indice de réfraction 1.4330 to 1.435
Quantité 5 g
Beilstein 01, I, 213
Gravité spécifique 0.82
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water
Poids de la formule 158.28
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide