Learn More
2-Decanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397545
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397545 25 g 25g
11387545 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11397545 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05688.14
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1120-06-5 | C10H22O | 158.285 g/mol
2-Decanol is used to develop a miniature catalytic reactor for the oxidation of alcohols with O2 in supercritical CO2. It was used to study the substrate spectrum of phytanoyl-CoA hydroxylase with regard to the length of both the acyl chain and the branch at position.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-décanol est utilisé pour développer un réacteur catalytique miniature pour l‘oxydation des alcools avec O2 dans du CO2 supercritique. Il a été utilisé pour étudier le spectre du substrat de la phytanoyl-CoA hydroxylase en fonction de la longueur de la chaîne acyle et de la branche en position.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver dans un récipient bien scellé dans un endroit frais et sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1120-06-5
Formule moléculaire C10H22O
Poids moléculaire (g/mol) 158.285
Numéro MDL MFCD00004594
Clé InChI ACUZDYFTRHEKOS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-decanol, 2-hydroxydecane, 2-decyl alcohol, methyl-n-octylcarbinol, decanol-2, methyl-n-octyl carbinol, acmc-1bovc, chembl46477
CID PubChem 14254
Nom IUPAC Décan2-ol
SMILES CCCCCCCCC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Decanol
Point de fusion -5°C
Densité 0.825
Point d’ébullition 211°C
Point d’éclair 85°C (185°F)
Indice de réfraction 1.434
Quantité 25 g
Beilstein 1719664
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 158.29
Pourcentage de pureté 98%