Learn More
Acide 2-décyldodécanoïque, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Decyldodecanoic Acid |
| CAS | 2874-72-8 |
| Formule moléculaire | C22 H44 O2 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H44O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21(22(23)24)20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h21H,3-20H2,1-2H3,(H,23,24) |
| SMILES | CCCCCCCCCCC(CCCCCCCCCC)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 2-décyldodécanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 340.584 |
| Poids de la formule | 340.334 |