Learn More
2-Déméthylcolchicine, TRC
Code produit 30012385
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012385 10 mg 10mg
30008350 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30012385 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD23088010MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102491-80-5
Formule moléculaire C21 H23 N O6
Poids moléculaire (g/mol) 385.41
Nom IUPAC N-[(7S)-2-hydroxy-1,3,10-triméthoxy-9-oxo-6,7-dihydro-5H-benzo[a]heptalène-7-yl]acétamide
SMILES COC1=CC=C2C(=CC1=O)[C@H](CCc3cc(OC)c(O)c(OC)c23)NC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Demethyl Colchicine
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H23NO6/c1-11(23)22-15-7-5-12-9-18(27-3)20(25)21(28-4)19(12)13-6-8-17(26-2)16(24)10-14(13)15/h6,8-10,15,25H,5,7H2,1-4H3,(H,22,23)/t15-/m0/s1
Poids de la formule 385.1525