Learn More
Benzoate d'ester éthylique de l'acide 2-désoxy-2,2-difluoro-4,5-O-isopropylidène-D-thréo-pentonique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Deoxy-2,2-difluoro-4,5-O-isopropylidene-D-threo-pentonic Acid Ethyl Ester Benzoate |
| CAS | 143234-92-8 |
| Formule moléculaire | C17H20F2O6 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 2-Deoxy-2,2-difluoro-4,5-O-(1-methylethylidene)-D-threo-pentonic Acid Ethyl Ester Benzoate |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H20F2O6/c1-4-22-15(21)17(18,19)13(12-10-23-16(2,3)25-12)24-14(20)11-8-6-5-7-9-11/h5-9,12-13H,4,10H2,1-3H3/t12-,13+/m1/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)C(F)(F)[C@@H](OC(=O)c1ccccc1)[C@H]2COC(C)(C)O2 |
| Nom IUPAC | benzoato de [(1S)-1-[(4R)-2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il]-3-etoxi-2,2-difluoro-3-oxopropilo] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 358.33 |
| Poids de la formule | 358.1228 |