Learn More
2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-ribofuranose-3,5-dibenzoate, TRC
Code produit 30179072
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30179072 500 mg 500mg
30179426 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30179072 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD232785500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1173824-58-2
Formule moléculaire C19 H16 F2 O6
Poids moléculaire (g/mol) 378.32
Synonyme [(2R,3R)-3-benzoyloxy-4,4-difluoro-5-hydroxy-tetrahydrofuran-2-yl]methyl benzoate, D-erythro-Pentofuranose, 2-deoxy-2,2-difluoro-, 3,5-dibenzoate, 2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-ribofuranose-3,5-dibenzoate
Nom IUPAC [(2R,3R)-3-benzoyloxy-4,4-difluoro-5-hydroxyoxolan-2-yl]methyl benzoate
SMILES OC1O[C@H](COC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)C1(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-ribofuranose-3,5-dibenzoate
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H16F2O6/c20-19(21)15(27-17(23)13-9-5-2-6-10-13)14(26-18(19)24)11-25-16(22)12-7-3-1-4-8-12/h1-10,14-15,18,24H,11H2/t14-,15-,18?/m1/s1
Poids de la formule 378.0915