Learn More
2-Désoxy-2-chloro-D-glucose, TRC
Code produit 30348874
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30348874 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30348874 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD232570100MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-chloro-2-deoxy-D-glucose
CAS 14685-79-1
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C6 H11 Cl O5
Quantité 100 mg
Synonyme D-Glucose, 2-chloro-2-deoxy-, 2-Chloro-2-deoxy-D-glucose, 2-Deoxy-2-chloro-D-glucose
Formule InChI InChI=1S/C6H11ClO5/c7-3(1-8)5(11)6(12)4(10)2-9/h1,3-6,9-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](Cl)C=O
Nom IUPAC (2R,3S,4R,5R)-2-chloro-3,4,5,6-tétrahydroxyhépanal
Poids moléculaire (g/mol) 198.6
Poids de la formule 198.0295
Pourcentage de pureté >95