Learn More
2-Désoxy-2-chloro-D-glucose, TRC
Code produit 30350717
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30350717 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30350717 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD23257025MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-chloro-2-deoxy-D-glucose
CAS 14685-79-1
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C6 H11 Cl O5
Quantité 25 mg
Synonyme D-Glucose, 2-chloro-2-deoxy-, 2-Chloro-2-deoxy-D-glucose, 2-Deoxy-2-chloro-D-glucose
Formule InChI InChI=1S/C6H11ClO5/c7-3(1-8)5(11)6(12)4(10)2-9/h1,3-6,9-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](Cl)C=O
Nom IUPAC (2R,3S,4R,5R)-2-chloro-3,4,5,6-tétrahydroxyhépanal
Poids moléculaire (g/mol) 198.6
Poids de la formule 198.0295
Pourcentage de pureté >95