Learn More
2-Désoxy-2-fluoro-1,3,5-tri-O-benzoyl-Alpha-D-arabinofuranose, TRC
Code produit 30179625
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30179625 25 g 25g
30178921 5 g 5g
30178922 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30179625 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD23550025G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97614-43-2
Formule moléculaire C26H21FO7
Poids moléculaire (g/mol) 464.44
Synonyme 2-Deoxy-2-fluoro-alpha-D-arabinofuranose 1,3,5-Tribenzoate, 2'-Fluoro-2'-deoxy-1,3,5-tri-O-benzoyl-alpha-D-arabinofuranose;
Nom IUPAC [(2R,3R,4S,5R)-3,5-dibenzoyloxy-4-fluorooxolan-2-yl benzoate de méthyle
SMILES F[C@@H]1[C@@H](OC(=O)c2ccccc2)O[C@H](COC(=O)c3ccccc3)[C@H]1OC(=O)c4ccccc4
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Deoxy-2-fluoro-1,3,5-tri-O-benzoyl-alpha-D-arabinofuranose
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C26H21FO7/c27-21-22(33-24(29)18-12-6-2-7-13-18)20(16-31-23(28)17-10-4-1-5-11-17)32-26(21)34-25(30)19-14-8-3-9-15-19/h1-15,20-22,26H,16H2/t20-,21+,22-,26-/m1/s1
Poids de la formule 464.1271