Learn More
2-Désoxy-2-N-phtalimido-1,3,4,6-tétra-O-acétyl-β-D-glucopyranose, TRC
Code produit 30349928
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30349928 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30349928 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD2490005G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Deoxy-2-N-phthalimido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranoside
CAS 10022-13-6
Formule moléculaire C22 H23 N O11
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C22H23NO11/c1-10(24)30-9-16-18(31-11(2)25)19(32-12(3)26)17(22(34-16)33-13(4)27)23-20(28)14-7-5-6-8-15(14)21(23)29/h5-8,16-19,22H,9H2,1-4H3/t16-,17-,18-,19-,22-/m1/s1
SMILES CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]([C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)N2C(=O)c3ccccc3C2=O
Nom IUPAC [(2R,3S,4R,5R,6S)-3,4,6-triacétyloxy-5-(1,3-dioisoindol-2-yl)oxan-2-yl]acétate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 477.42
Poids de la formule 477.1271