Learn More
2'-Désoxy-3',5'-bis-O-[(1,1-diméthyléthyl)diméthylsilyl]-5- (1,1-diméthyléthyl)diméthylsilyl]oxy]méthyl]cytidine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2'-Deoxy-3',5'-bis-O-((1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl)-5-((((1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)methyl)cytidine |
| CAS | 1210427-82-9 |
| Formule moléculaire | C28H57N3O5Si3 |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C28H57N3O5Si3/c1-26(2,3)37(10,11)33-18-20-17-31(25(32)30-24(20)29)23-16-21(36-39(14,15)28(7,8)9)22(35-23)19-34-38(12,13)27(4,5)6/h17,21-23H,16,18-19H2,1-15H3,(H2,29,30,32)/t21-,22+,23+/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O[Si](C)(C)C(C)(C)C)N2C=C(CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)C(=NC2=O)N |
| Nom IUPAC | 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-[terc-butil(dimetil)silil]oxi-5-[[terc-butil(dimetil)silil]oximetil]oxolan-2-il]-5-[[terc-butil(dimetil)silil]oximetil]pirimidin-2-ona |
| Poids moléculaire (g/mol) | 600.03 |
| Poids de la formule | 599.3606 |