Learn More
2'-Désoxycytidine-5,6-d2, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2'-Deoxycytidine-5,6-D2 |
| CAS | 1186526-91-9 |
| Formule moléculaire | C9 D2 H11 N3 O4 |
| Quantité | 1 mg |
| Synonyme | Cytidine-5,6-d2, 2'-deoxy-, 2'-Deoxycytidine-5,6-D2, 5,6-[2H] 2'-Deoxycytidine |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H13N3O4/c10-7-1-2-12(9(15)11-7)8-3-5(14)6(4-13)16-8/h1-2,5-6,8,13-14H,3-4H2,(H2,10,11,15)/t5-,6+,8+/m0/s1/i1D,2D |
| SMILES | [2H]C1=C([2H])C(=NC(=O)N1[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)N |
| Nom IUPAC | 4-amino-5,6-dideutéro-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]pyrimid-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 229.2295 |
| Poids de la formule | 229.1032 |