Learn More
2-Désoxy-D-Bêta-ribopyranosyl-5-azacytosine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Deoxy-D-beta-ribopyranosyl-5-azacytosine |
| CAS | 157771-78-3 |
| Formule moléculaire | C8 H12 N4 O4 |
| Quantité | 2.5 mg |
| Synonyme | 4-Amino-1-(2-deoxy-β-D-erythro-pentopyranosyl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one (9CI) |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H12N4O4/c9-7-10-3-12(8(15)11-7)6-1-4(13)5(14)2-16-6/h3-6,13-14H,1-2H2,(H2,9,11,15)/t4-,5+,6+/m0/s1 |
| SMILES | NC1=NC(=O)N(C=N1)[C@H]2C[C@H](O)[C@H](O)CO2 |
| Nom IUPAC | 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4,5-dihydroxyoxan-2-yl]-1,3,5-triazin-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 228.21 |
| Poids de la formule | 228.0859 |