Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Deoxy-D-galactopyranose |
| Couleur | Blanc |
| Plage de pourcentage du dosage | 0.996 |
| Quantité | 5 g |
| Nom IUPAC | (3R,4R,5R)-3,4,5,6-tétrahydroxyhexanal |
| Poids de la formule | 164.2 |
| Pourcentage de pureté | 99.6% |
| Qualité | Research |
| Forme physique | Poudre |