Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-désoxy-D-galactose, 99 %
Code produit 10192900 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10192900 1 g Flacon en verre 1g
10014013 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10192900 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 111970010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1949-89-9 | C6H12O5 | 164.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1949-89-9
Formule moléculaire C6H12O5
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Numéro MDL MFCD00014649
Clé InChI PMMURAAUARKVCB-ONLQHTGVNA-N
Synonyme 2-deoxy-d-galactose, 3r,4r,5r-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal, d-lyxo-hexose, 2-deoxy, unii-531k2iok5q, 2-deoxy-d-lyxo-hexose, lyxo-hexose, 2-deoxy, ksc179c4l
CID PubChem 102191
ChEBI CHEBI:27411
Nom IUPAC (3R,4R,5R)-3,4,5,6-tétrahydroxyhexanal
SMILES OC[C@H]1OC(O)C[C@@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Deoxy-D-galactose
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 109.0°C to 111.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Rotation spécifique + 57.00
Poids de la formule 164.16
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline