Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-désoxy-D-galactose, 99 %
Code produit 15426929
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15426929 10 g 10g
15406929 2 g 2g
15416929 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15426929 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J65482.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    373.32€
    294.65€ / 10g
    Économisez 78.67€
    21% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Utilisé pour étudier l’absorption du galactose dans Escherichia coli
2-Deoxy-D-galactose is used as an inhibitor of fucosylation, which is a process of adding hexose deoxy sugar units to a molecule. It is used for studying galactose uptake into Escherichia coli and also for competitive elution of Anadarin P lectin (a galactosyl-binding lectin from blood clam).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-désoxy-D-galactose est utilisée comme inhibiteur de la fucosylation, un processus d’ajout de désoxyhexoses à une molécule. Elle est utilisée pour étudier l’absorption du galactose par Escherichia coli et, aussi, pour l’élution compétitive de la lectine Anadarin P (une lectine liant le galactosyle extraite de Tegillarca granosa).
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Fournir une ventilation adéquate dans les endroits où de la poussière se forme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1949-89-9
Formule moléculaire C6H12O5
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Numéro MDL MFCD00014649
Clé InChI PMMURAAUARKVCB-ONLQHTGVNA-N
Synonyme 2-deoxy-d-galactose, 3r,4r,5r-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal, d-lyxo-hexose, 2-deoxy, unii-531k2iok5q, 2-deoxy-d-lyxo-hexose, lyxo-hexose, 2-deoxy, ksc179c4l
CID PubChem 102191
ChEBI CHEBI:27411
Nom IUPAC (3R,4R,5R)-3,4,5,6-tétrahydroxyhexanal
SMILES OC[C@H]1OC(O)C[C@@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Deoxy-D-galactose
Point de fusion 107°C to 110°C
Couleur Blanc
Quantité 10 g
Beilstein 1723333
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 164.16
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre