Learn More
2-Désoxy-D-Galactose, MP Biomedicals™
Code produit 11442202 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11442202 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11442202 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215080001
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Chemical reagent used as an inhibitor of fucosylation.
Inhibiteur de la fucosylation
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Deoxy-D-Galactose
CAS 1949-89-9
Formule moléculaire C6H12O5
Numéro MDL MFCD00014649
Quantité 1 g
Synonyme 2-deoxy-d-galactose, 3r,4r,5r-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal, d-lyxo-hexose, 2-deoxy, unii-531k2iok5q, 2-deoxy-d-lyxo-hexose, lyxo-hexose, 2-deoxy, ksc179c4l
Clé InChI PMMURAAUARKVCB-ONLQHTGVNA-N
SMILES OC[C@H]1OC(O)C[C@@H](O)[C@H]1O
Nom IUPAC (4R,5R,6R)-6-(hydroxyméthyl)oxane-2,4,5-triol
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
CID PubChem 102191
ChEBI CHEBI:27411
Poids de la formule 164.2
Qualité Research
Forme physique Plein