Learn More
2-Désoxy-D-galactose, TRC
Code produit 30349384
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30349384 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30349384 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD23700010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Deoxy-D-galactose
CAS 1949-89-9
Formule moléculaire C6 H12 O5
Quantité 10 g
Synonyme D-lyxo-Hexose, 2-deoxy-, 2-Deoxy-D-lyxo-hexose, Galactose, 2-deoxy-, D- (6CI), 2-Deoxy-D-galactose, 2-Deoxy-D-talose, 2-Deoxygalactose, Galactose, 2-deoxy-, (3R,4R,5R)-3,4,5,6-Tetrahydroxyhexanal
Formule InChI InChI=1S/C6H12O5/c7-2-4-6(10)3(8)1-5(9)11-4/h3-10H,1-2H2/t3-,4-,5?,6-/m1/s1
SMILES OC[C@H]1OC(O)C[C@@H](O)[C@H]1O
Nom IUPAC (4R,5R,6R)-6-(hydroxyméthyl)oxane-2,4,5-triol
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Poids de la formule 164.0685