Learn More
2-Désoxy-D-galactose, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Deoxy-D-galactose |
| CAS | 1949-89-9 |
| Formule moléculaire | C6 H12 O5 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | D-lyxo-Hexose, 2-deoxy-, 2-Deoxy-D-lyxo-hexose, Galactose, 2-deoxy-, D- (6CI), 2-Deoxy-D-galactose, 2-Deoxy-D-talose, 2-Deoxygalactose, Galactose, 2-deoxy-, (3R,4R,5R)-3,4,5,6-Tetrahydroxyhexanal |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H12O5/c7-2-4-6(10)3(8)1-5(9)11-4/h3-10H,1-2H2/t3-,4-,5?,6-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1OC(O)C[C@@H](O)[C@H]1O |
| Nom IUPAC | (4R,5R,6R)-6-(hydroxyméthyl)oxane-2,4,5-triol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 164.16 |
| Poids de la formule | 164.0685 |