Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-désoxy-D-glucose, 98 %
Code produit 11311867
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11311867 1 g 1g
11321867 5 g 5g
11476740 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11311867 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur L07338.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 154-17-6 | C6H12O5 | 164.16 g/mol
2-Deoxy-D-glucose is act as a culture media part in molecular genetics and as a targeted optical imaging agent for fluorescent imaging. It finds an application in glucoprivic feeding research to invoke and study the processes of counter-regulatory response (CRR). It is utilized in the development of anti-cancer approaches like oxidative stress, radio and chemosensitization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-désoxy-D-glucose est un milieu de culture intervenant dans la génétique moléculaire et un agent d’imagerie optique ciblée pour l’imagerie fluorescente in vivo. Il trouve une application dans la recherche sur l’alimentation glucoprivique pour invoquer et étudier les processus de réponse compensatrice (CRR). Il est utilisé dans le développement d’approches anticancéreuses comme le stress oxydatif, la radio et la chimiosensibilisation.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Fournir une ventilation adéquate dans les endroits où de la poussière se forme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 154-17-6
Formule moléculaire C6H12O5
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Numéro MDL MFCD00151328
Clé InChI PMMURAAUARKVCB-PHUJZJCSNA-N
Synonyme deoxyglucose, 2-deoxy-d-mannose, 2-deoxy-d-arabinohexose, unii-9g2mp84a8w, d-arabino-hexose, 2-deoxy, arabino-hexose, 2-deoxy, d-glucose, 2-deoxy, 3r,4s,5r-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal, 2 deoxyglucose, 2 deoxy d glucose
CID PubChem 17751002
Nom IUPAC (3S,4R,5S)-3,4,5,6-tétrahydroxyhexanal
SMILES OC[C@H]1OC(O)C[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Deoxy-D-glucose
Point de fusion 147°C to 152°C
Quantité 1 g
Beilstein 1723331
Merck Index 14,2904
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Rotation optique +47° (c=0.5 in Water, 45h)
Poids de la formule 164.16
Pourcentage de pureté 98%