Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-désoxy-D-glucose, 99 %
Code produit 11906901 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11906901 25 g Flacon en verre 25g
10560371 1 g Flacon en verre 1g
10152950 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11906901 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 111980250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    432.00€
    388.65€ / 25g
    Économisez 43.35€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 154-17-6 | C6H12O5 | 164.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 154-17-6
Formule moléculaire C6H12O5
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Numéro MDL MFCD00151328
Clé InChI PMMURAAUARKVCB-PHUJZJCSNA-N
Synonyme deoxyglucose, 2-deoxy-d-mannose, 2-deoxy-d-arabinohexose, unii-9g2mp84a8w, d-arabino-hexose, 2-deoxy, arabino-hexose, 2-deoxy, d-glucose, 2-deoxy, 3r,4s,5r-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal, 2 deoxyglucose, 2 deoxy d glucose
CID PubChem 17751002
Nom IUPAC (3S,4R,5S)-3,4,5,6-tétrahydroxyhexanal
SMILES OC[C@H]1OC(O)C[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Deoxy-D-glucose
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 146.0°C to 147.0°C
Couleur Blanc à crème
Résidus d’allumage 1% max.
Perte à la dessiccation 1% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Merck Index 15,2905
Conditions de rotation spécifiques + 45.50 (20.00°C c=2,H2O)
Rotation spécifique + 45.50
Informations sur la solubilité (2% in water) Clear colorless to light yellow
Poids de la formule 164.16
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux