Learn More
Melford 2-Désoxy-D-Ribose
Code produit 30018233
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018233 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30018233 Fournisseur Melford Code fournisseur D25100100.0
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Le 2-désoxy-D-ribose est une molécule de sucre essentielle en sciences de la vie, notamment pour son rôle dans la structure de l'ADN.
La 2-désoxy-D-ribose est une molécule de sucre essentielle dans les sciences de la vie, en particulier pour son rôle dans la structure de l’ADN.
Le 2-désoxy-D-ribose est une molécule de sucre essentielle en sciences de la vie, notamment pour son rôle dans la structure de l'ADN. Contrairement au ribose, présent dans l'ARN, le 2-désoxy-D-ribose est dépourvu d'atome d'oxygène sur le deuxième carbone, ce qui donne son nom à l'ADN (acide désoxyribonucléique). Cette petite différence structurale confère à l'ADN une plus grande stabilité que l'ARN.
Les chercheurs étudient le 2-désoxy-D-ribose pour comprendre la synthèse, la réparation et la régulation génétique globale de l'ADN. De plus, elle est pertinente pour l'étude de diverses voies biochimiques et mécanismes pathologiques, notamment le cancer et les maladies génétiques.
Spécification
CAS 533-67-5
Formule moléculaire C5H10O4
Quantité 100 g