Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-désoxy-D-ribose, 99 %
Code produit 10245720 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10245720 5 g Flacon en verre 5g
10746001 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10245720 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 153280050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 533-67-5 | C5H10O4 | 134.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 533-67-5
Formule moléculaire C5H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 134.13
Numéro MDL MFCD00135904
Clé InChI PDWIQYODPROSQH-GLULIZFNNA-N
Synonyme 2-deoxy-d-ribose, thyminose, 3s,4r-3,4,5-trihydroxypentanal, deoxyribose, 2-deoxy-d-erythro-pentose, 2-deoxyribose, d-drib, 2-deoxy-d-arabinose, unii-lsw4h01241, 2-deoxy-d-erythropentose
CID PubChem 5460005
ChEBI CHEBI:28816
Nom IUPAC (3S,4R)-3,4,5-trihydroxypentanal
SMILES OC[C@H]1OC(O)C[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Deoxy-D-ribose
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 91°C
Couleur Blanc à jaune
Résidus d’allumage 0.5% max.
Perte à la dessiccation 1.0% max. (40°C, 2 hrs) (vacuum)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15, 2909
Rotation spécifique -57
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in pyridine,slightly soluble in alcohol
Poids de la formule 134.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline