Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-désoxy-D-ribose, 99 %
Code produit 11434034
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11434034 1 g 1g
11444034 5 g 5g
11454034 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11434034 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A11990.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 533-67-5 | C5H10O4 | 134.13 g/mol
2-Deoxy-D-ribose is used as a precursor to deoxyribonucleic acid. It induces apoptosis by inhibiting the synthesis and increasing the efflux of glutathione. Further, it is used in the synthesis of optically active dipyrrolyl alkanols from pyrroles on the surface of montmorillonite KSF clay.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le composé 2-désoxy-D-ribose est utilisé comme précurseur de l’acide désoxyribonucléique. Il induit l’apoptose en inhibant la synthèse et en augmentant l’efflux du glutathion. De plus, il est utilisé dans la synthèse des alcanols optiquement actifs de la dipyrrolyle à partir de pyrroles à la surface de l’argile montmorillonite KSF.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 533-67-5
Formule moléculaire C5H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 134.13
Numéro MDL MFCD00135904
Clé InChI PDWIQYODPROSQH-GLULIZFNNA-N
Synonyme 2-deoxy-d-ribose, thyminose, 3s,4r-3,4,5-trihydroxypentanal, deoxyribose, 2-deoxy-d-erythro-pentose, 2-deoxyribose, d-drib, 2-deoxy-d-arabinose, unii-lsw4h01241, 2-deoxy-d-erythropentose
CID PubChem 5460005
ChEBI CHEBI:28816
Nom IUPAC (3S,4R)-3,4,5-trihydroxypentanal
SMILES OC[C@H]1OC(O)C[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Deoxy-D-ribose
Point de fusion 76°C to 85°C
Quantité 1 g
Beilstein 1721978
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,2908
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Rotation optique −56° (c=1 in water, 24h)
Poids de la formule 134.13
Pourcentage de pureté 99%