Learn More
2'-Désoxy-N-éthylguanosine, TRC
Code produit 30133321
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133321 100 mg 100mg
30005492 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30133321 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD232925100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101803-03-6
Formule moléculaire C12 H17 N5 O4
Poids moléculaire (g/mol) 295.2945
Synonyme N2-Ethyl-2'-deoxyguanosine
Nom IUPAC 2-(éthylamino)-9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-1H-purine-6-one
SMILES CCNC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Deoxy-N-ethylguanosine
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H17N5O4/c1-2-13-12-15-10-9(11(20)16-12)14-5-17(10)8-3-6(19)7(4-18)21-8/h5-8,18-19H,2-4H2,1H3,(H2,13,15,16,20)/t6-,7+,8+/m0/s1
Poids de la formule 295.1281