Learn More
2'-Désoxy-N-méthyladénosine, TRC
Code produit 30349488
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30349488 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30349488 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD24241525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Deoxy-N-methyladenosine
CAS 2002-35-9
Formule moléculaire C11H15N5O3
Quantité 25 mg
Synonyme 2'-Deoxy-N-methyl-adenosine, 2'-Deoxy-N6-methyladenosine, 6-(Methylamino)purine deoxyriboside, N6-Methyl-2'-deoxyadenosine, N6-Methyldeoxyadenosine
Formule InChI InChI=1S/C11H15N5O3/c1-12-10-9-11(14-4-13-10)16(5-15-9)8-2-6(18)7(3-17)19-8/h4-8,17-18H,2-3H2,1H3,(H,12,13,14)/t6-,7+,8+/m0/s1
SMILES CNC1=C2C(=NC=N1)N(C=N2)[C@H]3C[C@@H]([C@@H](CO)O3)O
Poids moléculaire (g/mol) 265.27
Poids de la formule 265.1175