Learn More
2'-Désoxy-N-méthyladénosine, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2'-Deoxy-N-methyladenosine |
| CAS | 2002-35-9 |
| Formule moléculaire | C11H15N5O3 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 2'-Deoxy-N-methyl-adenosine, 2'-Deoxy-N6-methyladenosine, 6-(Methylamino)purine deoxyriboside, N6-Methyl-2'-deoxyadenosine, N6-Methyldeoxyadenosine |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H15N5O3/c1-12-10-9-11(14-4-13-10)16(5-15-9)8-2-6(18)7(3-17)19-8/h4-8,17-18H,2-3H2,1H3,(H,12,13,14)/t6-,7+,8+/m0/s1 |
| SMILES | CNC1=C2C(=NC=N1)N(C=N2)[C@H]3C[C@@H]([C@@H](CO)O3)O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 265.27 |
| Poids de la formule | 265.1175 |