Learn More
2'-Désoxyadénosine-3'-monophosphate xSel de sodium, TRC
Code produit 30349398
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30349398 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30349398 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD2119201MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Deoxyadenosine-3'-monophosphate xSodium Salt
CAS 102832-10-0
Formule moléculaire C10H14N5O6P • xNa
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H14N5O6P.Na/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(6(2-16)20-7)21-22(17,18)19;/h3-7,16H,1-2H2,(H2,11,12,13)(H2,17,18,19);/t5-,6+,7+;/m0./s1
SMILES NC(N=CN=C12)=C1N=CN2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](OP(O)(O)=O)C3.[Na]
Nom IUPAC (2R,3S,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-il)-2-(hidroximetil)tetrahidrofuran-3-il dihidrógeno fosfato, sal sódica
Poids moléculaire (g/mol) 354.21
Poids de la formule 354.06