Learn More
Sel disodique 2‘-désoxyadénosine-5‘-triphosphate 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15440337
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15440337 25 mg 25mg
15450337 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15440337 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J64045.MB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le sel disodique 2′-désoxyadénosine-5′-triphosphate est utilisé comme substrat par une variété de polymérases, y compris l’ADN polymérase(s) et la(les) transcriptase(s) inverse(s).
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74299-50-6
Formule moléculaire C10H14N5Na2O12P3
Poids moléculaire (g/mol) 535.15
Numéro MDL MFCD00080335
Clé InChI JEKDCIBJADJZSK-DZVPOJRENA-L
Synonyme 2'-deoxyadenosine-5'-triphosphate disodium salt
CID PubChem 131674273
Nom IUPAC disodium;[[[(2R,3S,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3-hydroxyoxolan-2-yl]méthoxy-hydroxyphosphoryl]oxy-hydroxyphosphoryl] phosphate
SMILES [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O3)C2=NC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Deoxyadenosine-5'-triphosphate disodium salt
Couleur Blanc
Quantité 25 mg
Poids de la formule 535.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre