Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2’-désoxyadénosine, 99 %
Code produit 15486039
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15486039 5 g 5g
15496039 25 g 25g
15406049 50 g 50g
15416049 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15486039 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J63886.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 958-09-8 | C10H13N5O3 | 251.25 g/mol
2'-Deoxyadenosine is used in paradoxical stimulation study of human sperm motility. It plays an essential role as sperm motility stimulants used in sperm micro-injection on mouse and human embryo development. It finds an application in some cells as an energy source under energy stress conditions. It is involved in various biological processes to compare the functions of adenosine analogues.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2′-désoxyadénosine est utilisée dans l’étude de stimulation paradoxale de la motilité des spermatozoïdes humains. Elle joue un rôle essentiel en tant que stimulant de la motilité des spermatozoïdes utilisé dans le cadre de micro-injections de sperme sur le développement des embryons de souris et humains. Elle trouve une application dans certaines cellules comme source d’énergie en cas de stress énergétique. Elle est impliquée dans divers processus biologiques visant à comparer les fonctions des analogues de l’adénosine.
Solubilité
Soluble dans l’eau et la soude caustique.
Remarques
Sensible à l’air. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 958-09-8
Formule moléculaire C10H13N5O3
Poids moléculaire (g/mol) 251.25
Numéro MDL MFCD00005754
Clé InChI OLXZPDWKRNYJJZ-RRKCRQDMSA-N
Synonyme 2'-deoxyadenosine, deoxyadenosine, 2-deoxyadenosine, 2r,3s,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-2-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3-ol, adenyldeoxyriboside, adenine deoxyribonucleoside, adenine deoxyribose, desoxyadenosine, ccris 1782, unii-p582c98ulc
CID PubChem 13730
ChEBI CHEBI:17256
Nom IUPAC (2R,3S,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-2-(hydroxyméthyl)oxolan-3-ol
SMILES NC1=C2N=CN([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C2=NC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Deoxyadenosine
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in water and caustic soda.
Rotation optique −25° (c=0.5 in Water)
Poids de la formule 251.24
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre