Learn More
MedChemExpress 2'-Deoxyadenosine monohydrate
Spécification
Spécification
| Poids moléculaire | 269.26 g/mol |
| Type de produit | Natural Products |
| Contenu et stockage | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Pureté | 95.66% |
| Quantité | 100 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (371.39 mM∣Need ultrasonic) |
| À utiliser avec (application) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| CAS | 16373-93-6 |