Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2’-désoxyadénosine monohydratée, 99 %
Code produit 11429103
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11429103 1 g 1g
11439103 5 g 5g
11449103 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11429103 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A11166.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 16373-93-6 | C10H13N5O3 | 251.25 g/mol
2?-Deoxyadenosineise is used by some cells as an energy source under energy stress conditions and to affect cAMP levels. 2?-dAdo is used in comparison studies of the functions of adenosine analogues on various biological processes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2′-désoxyadénosine est utilisée par certaines cellules comme source d’énergie dans des conditions de stress énergétique et pour affecter les niveaux d’AMPc. Le 2′-dAdo est utilisé dans les études de comparaison des fonctions des analogues de l’adénosine sur divers processus biologiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16373-93-6
Formule moléculaire C10H13N5O3
Poids moléculaire (g/mol) 251.25
Numéro MDL MFCD00149364
Clé InChI OLXZPDWKRNYJJZ-YUZWJPFSNA-N
Synonyme 2'-deoxyadenosine monohydrate, 2r,3s,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-2-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3-ol hydrate, adenosine, 2'-deoxy-, monohydrate, 2'-deoxyadenosine hydrate, 2-deoxyadenosine hydrate, deoxyadenosine hydrate, 9-2-deoxy-, a-d-ribofuranosyl adenine, deoxyadenosine monohydrate, 2-deoxyadenosine monohydrate, 2?-deoxyadenosine monohydrate
CID PubChem 9549172
Nom IUPAC 5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol
SMILES NC1=C2N=CN([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C2=NC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Deoxyadenosine monohydrate
Point de fusion 186°C to 189°C
Quantité 1 g
Beilstein 5191174
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Rotation optique −25° (c=0.5 water)
Poids de la formule 269.26 (251.24 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Deoxyadenosine monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2'-Deoxyadenosine hydrate