Learn More
2'-Désoxyadénosine Monohydrate, TRC
Code produit 30136422
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136422 500 mg 500mg
30004381 250 mg 250mg
30004739 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136422 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD231620500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16373-93-6
Formule moléculaire C10 H13 N5 O3 . H2 O
Poids moléculaire (g/mol) 269.26
Synonyme 2'-Deoxyadenosine Hydrate (1:1), Adenosine, 2'-deoxy-, monohydrate (8CI,9CI), 2'-Deoxyadenosine monohydrate, Deoxyadenosine monohydrate
Nom IUPAC 5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol
SMILES O.Nc1ncnc2c1ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Deoxyadenosine Monohydrate
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H13N5O3.H2O/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(17)6(2-16)18-7;/h3-7,16-17H,1-2H2,(H2,11,12,13);1H2/t5-,6+,7+;/m0./s1
Poids de la formule 269.1124