Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2’-désoxycytidine
Code produit 15475329
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15475329 1 g 1g
15485329 5 g 5g
15495329 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15475329 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J63062.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.64€
    30.65€ / 1g
    Économisez 6.99€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 951-77-9 | C9H13N3O4 | 227.22 g/mol
2?-Deoxycytidine (deoxyC) is one of the deoxynucleosides which after phosphorylation to dCTP is used to synthesis DNA via various DNA polymerases or reverse transcriptases. 2?-Deoxycytidine (deoxyC) is the substrate for deoxycytidine deaminase (EC 3.5.4.14) which converts it into 2?-deoxyuridine. 2?-Deoxycytidine is phosphorylated to the nucleotide dCMP by the enzyme deoxycytidine kinase (DCK).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2′-désoxycytidine (désoxyC) est l’un des désoxynucléosides qui, après phosphorylation en dCTP, est utilisé pour la synthèse de l’ADN grâce à diverses ADN polymérases ou transcriptases inverses. La 2′-désoxycytidine (désoxyC) est le substrat de la désoxycytidine désaminase (CE 3.5.4.14) qui la convertit en 2′-désoxyuridine. La 2′-désoxycytidine est phosphorylée au nucléotide dCMP par l’enzyme désoxycytidine kinase (DCK).
Solubilité
Soluble dans l’eau et le DMSO
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 951-77-9
Formule moléculaire C9H13N3O4
Poids moléculaire (g/mol) 227.22
Numéro MDL MFCD00006547
Clé InChI CKTSBUTUHBMZGZ-JORGKRSHNA-N
Synonyme 2'-deoxycytidine, deoxycytidine, dcyd, cytosine deoxyriboside, cytidine, 2'-deoxy, deoxyribose cytidine, desoxycytidin german, 4-amino-1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidin-2 1h-one, cytosine, deoxyribonucleoside, d-cytidine
CID PubChem 13711
ChEBI CHEBI:15698
Nom IUPAC 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2-one
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Deoxycytidine
Point de fusion 209°C to 211°C
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Beilstein 87567
Informations sur la solubilité Soluble in water,DMSO.
Poids de la formule 227.22
Forme physique Poudre cristalline