Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2’-désoxycytidine-5-monophosphate, 99 %
Code produit 15476799
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15476799 5 g 5g
15466799 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15476799 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J65244.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1032-65-1 | C9H14N3O7P | 307.199 g/mol
2'-Deoxycytidine-5'-monophosphate is used as a substrate of uridine monophosphate (UMP)/cytidine monophosphate (CMP) kinase (EC 2.7.4.4) to form dCDP which upon phosphorylation to dCTP supports DNA and RNA biosynthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2′-Le désoxycytidine-5′ -monophosphate est utilisé comme substrat de la kinase monophosphate d’uridine (UMP)/monophosphate de cytidine (CMP) (EC2.7.4.4) pour former le dCDP qui, lors de la phosphorylation du dCTP, supporte la biosynthèse de l’ADN et de l’ARN.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1032-65-1
Formule moléculaire C9H14N3O7P
Poids moléculaire (g/mol) 307.199
Numéro MDL MFCD00006546
Clé InChI NCMVOABPESMRCP-SHYZEUOFSA-N
Synonyme dcmp, deoxycytidylic acid, deoxycytidine monophosphate, 2'-deoxycytidine-5'-monophosphate, 2'-deoxycytidine-5'-monophosphoric acid, 5'-cytidylic acid, 2'-deoxy, 2'-deoxycytidine 5'-monophosphate, deoxycytidylate, polydeoxycytidylic acid, deoxycytidine-5'-monophosphoric acid
CID PubChem 13945
ChEBI CHEBI:15918
Nom IUPAC [(2R,3S,5R)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3-hydroxyoxolan-2-yl]méthyl dihydrogénophosphate
SMILES C1C(C(OC1N2C=CC(=NC2=O)N)COP(=O)(O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Deoxycytidine-5'-monophosphate
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Beilstein 41062
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 307.2
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline