Learn More
Sel disodique 2’-désoxycytidine-5’-triphosphate, Thermo Scientific™
Code produit 15437039
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15437039 25 mg 25mg
15400477 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15437039 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J65686.MB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le sel disodique 2′-désoxycytidine 5′-triphosphate est une triphosphatase nucléoside utilisé pour la synthèse de l’ADN avec des ADN polymérases et des transcriptases inversées. Le sel disodique -désoxycytidine -triphosphate est l’un des triphosphates nucléosidiques utilisés pour les réactions conduites par l’ADN polymérase telles que la réaction en chaîne de la polymérase, le séquençage de l’ADN et d’autres méthodes de biologie moléculaire.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’écart des agents oxydants, de la chaleur. À conserver au réfrigérateur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102783-51-7
Formule moléculaire C9H16N3Na2O13P3
Poids moléculaire (g/mol) 513.14
Numéro MDL MFCD00084683,MFCD00080336
Clé InChI QGRIWAGEUGZHQH-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 5'-dCTP Na2; 2'-Deoxy-5'-triphosphocytidine disodium salt
CID PubChem 131636617
Nom IUPAC ({[({[5-(4-amino-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-1-yl)-3-hydroxyoxolan-2-yl]methoxy}(hydroxy)phosphoryl)oxy](hydroxy)phosphoryl}oxy)phosphonic acid disodium
SMILES [Na].[Na].NC1=NC(=O)N(C=C1)C1CC(O)C(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Deoxycytidine-5'-triphosphate disodium salt
Couleur Blanc
Quantité 25 mg
Poids de la formule 511.12
Forme physique Poudre