Learn More
Hydrochlorure de 2’-désoxycytidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15520574 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15520574 25 g 25g
15500574 1 g 1g
15510574 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15520574 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 458510250
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 3992-42-5 | C9H14ClN3O4 | 263.68 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3992-42-5
Formule moléculaire C9H14ClN3O4
Poids moléculaire (g/mol) 263.68
Numéro MDL MFCD00012840
Clé InChI LTKCXZGFJFAPLY-VOBHXVAMNA-N
Synonyme 2'-deoxycytidine hydrochloride, deoxycytidine hydrochloride, cytidine, 2'-deoxy-, monohydrochloride, 2'-deoxycytidine hcl, unii-x8fx60e66d, 2'-deoxycytidine monohydrochloride, cytidine, 2'-deoxy-, hydrochloride 1:1, cytosine deoxyriboside hydrochloride, dc.hcl
CID PubChem 107488
Nom IUPAC 4-amino-1-[4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2-dihydropyrimidin-2-one hydrochloridyl
SMILES Cl.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Deoxycytidine hydrochloride
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 25 g
Poids de la formule 263.68
Pourcentage de pureté 98%